3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4094-1G
OR4094-5G
APOSOR4094-1GEA
0
EUR
APOSOR4094-1G
APOSOR4094-5G
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Dipropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₂₀BNO₃ Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06659889 Núm. CAS: 850567-39-4 |