3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4099-1G OR4099-250MG
APOSOR4099-1GEA 174 EUR
APOSOR4099-1G APOSOR4099-250MG
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067937
Núm. CAS: 175201-77-1