6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR41004-5G
APOSOR41004-5GEA 79.9 EUR
APOSOR41004-5G
6-Chloro-5-nitroquinoline 98%
6-Chloro-5-nitroquinoline
Formula: C₉H₅ClN₂O₂
MW: 208,6012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093616
Núm. CAS: 86984-32-9