4-Cloro-6-metilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR41005-5G
APOSOR41005-5GEA 79.9 EUR
APOSOR41005-5G
4-Cloro-6-metilquinolina
4-Cloro-6-metilquinolina
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684204
Núm. CAS: 18436-71-0