3,5-Dihidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41006-1G OR41006-5G
APOSOR41006-1GEA 43.5 EUR
APOSOR41006-1G APOSOR41006-5G
3,5-Dihidroxibenzaldehído
3,5-Dihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₃
Pto. de fusión: 153…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016611
Núm. CAS: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4