Metilo 3-nitrosalicilato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR41007-25G OR41007-5G OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA 109 EUR
APOSOR41007-25G APOSOR41007-5G APOSOR41007-1G
Metilo 3-nitrosalicilato
Metilo 3-nitrosalicilato
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Pto. de fusión: 127…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272263
Núm. CAS: 22621-41-6