3-Methylmorpholine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41010-5G
APOSOR41010-5GEA 58 EUR
APOSOR41010-5G
3-Methylmorpholine 97%
3-Methylmorpholine
Formula: C5H11NO
MW: 101,1469 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09054773
Núm. CAS: 42185-06-8