1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 232 EUR
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16556148
Núm. CAS: 1003846-21-6