3,4'-Biphthalic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,3,4-biphenyl tetracarboxylic dianhydride, a-BPDA, Diphenyl-2,3,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Formula: C₁₆H₆O₆
MW: 294,22 g/mol
Pto. de fusión: 195…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09030654
Núm. CAS: 36978-41-3