Trifenileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 9,10-Benzophenanthrene, Isochrysene
OR41025-25G OR41025-5G
APOSOR41025-25GEA 63.8 EUR
APOSOR41025-25G APOSOR41025-5G
Trifenileno 97%
Trifenileno
Formula: C₁₈H₁₂
MW: 228.29 g/mol
Pto. Ebullición: 438 °C
Pto. de fusión: 195…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001108
Núm. CAS: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 12,09870