3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Bromo-9-phenylcarbazole
OR41026-100G
APOSOR41026-100GEA 102 EUR
APOSOR41026-100G
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Formula: C18H12BrN
MW: 322,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977305
Núm. CAS: 1153-85-1