1-Adamantyl methacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41031-100G OR41031-25G
APOSOR41031-100GEA 482 EUR
APOSOR41031-100G APOSOR41031-25G
1-Adamantyl methacrylate
1-Adamantyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 113 °C/3mmHg
Densidad: 1,0495 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703330
Núm. CAS: 16887-36-8