5-Bromo-o-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41052-25G OR41052-5G
APOSOR41052-25GEA 0 EUR
APOSOR41052-25G APOSOR41052-5G
5-Bromo-o-anísidina 98%
5-Bromo-o-anísidina
Formula: C₇H₈BrNO
Pto. de fusión: 94…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037882
Núm. CAS: 6358-77-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III