Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate
OR41055-5G
APOSOR41055-5GEA 109 EUR
APOSOR41055-5G
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-6-bromoindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Pto. de fusión: 178…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094942
Núm. CAS: 103858-53-3