Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-pyrrole-3-carboxylate
OR41100-10G OR41100-25G OR41100-5G
APOSOR41100-10GEA 84.1 EUR
APOSOR41100-10G APOSOR41100-25G APOSOR41100-5G
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 97%
Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00967074
Núm. CAS: 2703-17-5