Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR41118-1G OR41118-250MG
APOSOR41118-1GEA 473 EUR
APOSOR41118-1G APOSOR41118-250MG
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Methyl-4-azaindole-2-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743416
Núm. CAS: 394223-19-9