1-Boc-4-iodopiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41125-25G OR41125-5G OR41125-100G
APOSOR41125-25GEA 55.1 EUR
APOSOR41125-25G APOSOR41125-5G APOSOR41125-100G
1-Boc-4-iodopiperidine 97%
1-Boc-4-iodopiperidine
Formula: C₁₀H₁₈INO₂
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115041
Núm. CAS: 301673-14-3