5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine
OR41126-1G OR41126-250MG OR41126-500MG
APOSOR41126-1GEA 481 EUR
APOSOR41126-1G APOSOR41126-250MG APOSOR41126-500MG
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
5-(Aminomethyl)pyridin-2-amine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213156
Núm. CAS: 156973-09-0