6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 169 EUR
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Formula: C₈H₆BrN₃
MW: 224,0573 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909648
Núm. CAS: 64874-38-0