Ácido 2,6-dimetilbenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41144-25G
APOSOR41144-25GEA 69.6 EUR
APOSOR41144-25G
Ácido 2,6-dimetilbenzoico
Ácido 2,6-dimetilbenzoico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002483
Núm. CAS: 632-46-2
EINECS: 211-177-0