4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41149-25G
APOSOR41149-25GEA 144 EUR
APOSOR41149-25G
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
4-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226870
Núm. CAS: 214342-63-9