1,3-Dioxan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41165-5G OR41165-1G
APOSOR41165-5GEA 161 EUR
APOSOR41165-5G APOSOR41165-1G
1,3-Dioxan-2-one
1,3-Dioxan-2-one
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 135 °C/3,75mmHg
Pto. de fusión: 48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010440
Núm. CAS: 2453-03-4