Bromociclobutano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cyclobutyl bromide
OR41168-25G OR41168-5G
APOSOR41168-25GEA 43.5 EUR
APOSOR41168-25G APOSOR41168-5G
Bromociclobutano 98%
Bromociclobutano
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 107…108 °C
Densidad: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001317
Núm. CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II