6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR41172-1G OR41172-5G
APOSOR41172-1GEA 186 EUR
APOSOR41172-1G APOSOR41172-5G
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile 97%
6-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
MW: 139,54 g/mol
Pto. de fusión: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09607731
Núm. CAS: 939986-65-9