5-Aminopyridin-3-ol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-5-hydroxypyridine
OR41178-1G OR41178-5G
APOSOR41178-1GEA 180 EUR
APOSOR41178-1G APOSOR41178-5G
5-Aminopyridin-3-ol 97+%
5-Aminopyridin-3-ol
Formula: C₅H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114213
Núm. CAS: 3543-01-9