5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR41181-1G OR41181-5G
APOSOR41181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41181-1G APOSOR41181-5G
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
5-Bromo-2-methoxy-4-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659504
Núm. CAS: 884495-14-1