2,5-Dibromophenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2,5-Dibromophenyl)acetic acid
OR41182-1G OR41182-25G OR41182-5G
APOSOR41182-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41182-1G APOSOR41182-25G APOSOR41182-5G
2,5-Dibromophenylacetic acid
2,5-Dibromophenylacetic acid
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02664691
Núm. CAS: 203314-28-7