Ácido 4-iodosalicílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR41184-25G OR41184-5G OR41184-100G
APOSOR41184-25GEA 159 EUR
APOSOR41184-25G APOSOR41184-5G APOSOR41184-100G
Ácido 4-iodosalicílico 98%
Ácido 4-iodosalicílico
Formula: C₇H₅IO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061127
Núm. CAS: 16870-28-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III