Ácido 3-piridinmetabórico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
OR4119-25G OR4119-5G OR4119-100G
APOSOR4119-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4119-25G APOSOR4119-5G APOSOR4119-100G
Ácido 3-piridinmetabórico 95%
Ácido 3-piridinmetabórico
Note: NMR spectrum must be run in D2O.
Formula: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674177
Núm. CAS: 1692-25-7