1,3,5-Tribromobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4123-100G OR4123-25G OR4123-500G
APOSOR4123-100GEA 42.2 EUR
APOSOR4123-100G APOSOR4123-25G APOSOR4123-500G
1,3,5-Tribromobenceno
1,3,5-Tribromobenceno
Formula: C₆H₃Br₃
Pto. Ebullición: 271 °C
Pto. de fusión: 117…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000080
Núm. CAS: 626-39-1
EINECS: 210-947-3