Methyl nicotinoylacetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 29 EUR
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Formula: C₉H₉NO₃
Pto. de fusión: 34…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216524
Núm. CAS: 54950-20-8