4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4129-1G OR4129-5G
APOSOR4129-1GEA 125 EUR
APOSOR4129-1G APOSOR4129-5G
4-(2-Cyanophenyl)morpholine 98%
4-(2-Cyanophenyl)morpholine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01313390
Núm. CAS: 204078-32-0