2-Aminophenyl phenyl sulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminodiphenyl Sulphide, 2-(Phenylthio)aniline
OR4141-25G OR4141-100G OR4141-500G
APOSOR4141-25GEA 63.8 EUR
APOSOR4141-25G APOSOR4141-100G APOSOR4141-500G
2-Aminophenyl phenyl sulphide
2-Aminophenyl phenyl sulphide
Formula: C₁₂H₁₁NS
MW: 201,29 g/mol
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00190139
Núm. CAS: 1134-94-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III