2-Bromobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
OR4152-25G
APOSOR4152-25GEA 144 EUR
APOSOR4152-25G
2-Bromobenzofenona 98%
2-Bromobenzofenona
Formula: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Pto. Ebullición: 345 °C
Pto. de fusión: 40…44 °C
Densidad: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00032462
Núm. CAS: 13047-06-8