1-(2-Hidroxifenil)piperazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-(1-Piperazinil)fenol
OR4153-10G OR4153-250G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 81.2 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-250G APOSOR4153-50G
1-(2-Hidroxifenil)piperazina 98%
1-(2-Hidroxifenil)piperazina
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Pto. de fusión: 125…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190246
Núm. CAS: 1011-17-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III