1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4157-1G OR4157-2G OR4157-5G
APOSOR4157-1GEA 92.8 EUR
APOSOR4157-1G APOSOR4157-2G APOSOR4157-5G
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
1-(4-Methoxybutyl)piperazine
Formula: C₉H₂₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093551
Núm. CAS: 496808-02-7