1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
OR4165-1G OR4165-5G OR4165-250MG
APOSOR4165-1GEA 56.7 EUR
APOSOR4165-1G APOSOR4165-5G APOSOR4165-250MG
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine 98%
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₁N₃
MW: 183,3 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075186
Núm. CAS: 23995-88-2
UN: 3259
ADR: 8,II