3-(1-Naphthyl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4167-1G OR4167-5G OR4167-25G
APOSOR4167-1GEA 43.5 EUR
APOSOR4167-1G APOSOR4167-5G APOSOR4167-25G
3-(1-Naphthyl)propionic acid
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Formula: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033058
Núm. CAS: 3243-42-3