4-Fenilpiperidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4179-10G OR4179-5G OR4179-1G
APOSOR4179-10GEA 66.7 EUR
APOSOR4179-10G APOSOR4179-5G APOSOR4179-1G
4-Fenilpiperidina 97%
4-Fenilpiperidina
Formula: C₁₁H₁₅N
Pto. Ebullición: 255…257 °C/727mmHg
Pto. de fusión: 61…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006002
Núm. CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1