5-Bromo-1,3-benzodioxol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
OR4200-100G OR4200-25G OR4200-500G
APOSOR4200-100GEA 56.7 EUR
APOSOR4200-100G APOSOR4200-25G APOSOR4200-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxol 98%
5-Bromo-1,3-benzodioxol
Formula: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Pto. Ebullición: 85…86 °C/1mmHg
Densidad: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005821
Núm. CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5