Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42000-1G OR42000-5G
APOSOR42000-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42000-1G APOSOR42000-5G
Ethyl-2-methylnicotinate 98%
Ethyl-2-methylnicotinate
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 126…127 °C/24mmHg
Densidad: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006336
Núm. CAS: 1721-26-2