2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-5-hydroxybenzo[b]furan, 2,3-Dihydrobenzofuran-5-ol
OR42003-1G OR42003-250MG
APOSOR42003-1GEA 294 EUR
APOSOR42003-1G APOSOR42003-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol 97%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ol
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09029838
Núm. CAS: 40492-52-2