Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42009-100G OR42009-25G OR42009-5G
APOSOR42009-100GEA 0 EUR
APOSOR42009-100G APOSOR42009-25G APOSOR42009-5G
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Methyl-1-boc-azetidine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Pto. Ebullición: 265…272 °C
Densidad: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656775
Núm. CAS: 610791-05-4