Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4200T-1G OR4200T-5G
APOSOR4200T-1GEA 29 EUR
APOSOR4200T-1G APOSOR4200T-5G
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite 96%
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
A useful phosphorylating reagent.
Formula: C₁₂H₂₂N₃O₂P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00797597
Núm. CAS: 102690-88-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III