(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 46.4 EUR
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368365
Núm. CAS: 85977-52-2