4-Metoxiestireno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR42010-1G OR42010-5G
APOSOR42010-1GEA 29 EUR
APOSOR42010-1G APOSOR42010-5G
4-Metoxiestireno
4-Metoxiestireno
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 41…42 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008619
Núm. CAS: 637-69-4
EINECS: 211-298-9