Decahidronaftaleno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
OR42013-2.5L
APOSOR42013-2.5LEA 313 EUR
APOSOR42013-2.5L
Decahidronaftaleno 98%
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Pto. de fusión: –125 °C
Densidad: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3,III