4-Quinolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
OR4202-100G
APOSOR4202-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4202-100G
4-Quinolinol 97%
4-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. de fusión: 200…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006777
Núm. CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2