(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR42023-100G
APOSOR42023-100GEA 127 EUR
APOSOR42023-100G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇N₃
MW: 157,18 g/mol
Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005601
Núm. CAS: 4414-88-4