9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
OR42024-25G OR42024-5G
APOSOR42024-25GEA 58 EUR
APOSOR42024-25G APOSOR42024-5G
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Formula: C₁₈H₁₄BNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12196936
Núm. CAS: 854952-58-2